Learn More
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine, TRC
Artikelnummer. 30424173
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424173 1 g -
30411324 100 mg -
30410747 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4001581G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-14-9
Summenformel C8H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
IUPAC-Name 5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
SMILES Nc1noc(n1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O/c9-8-10-7(12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
Formelmasse 161.0589