Learn More
5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine, TRC
Artikelnummer. 30180173
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180173 500 mg 500 Milligramm
30180036 50 mg 50 Milligramm
30179951 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP400220500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-60-9
Summenformel C9H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
IUPAC-Name 5-phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
SMILES Nc1nncc(n1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-8(6-11-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
Formelmasse 172.0749