Learn More
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2693784
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10573002
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC10209CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-88-3
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD03086105
InChI-Schlüssel LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
IUPAC-Name (5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 95%