Learn More
5-Phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10561682 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10571682 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10346784 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561682 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99924-18-2
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00105447
InChI-Schlüssel RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
IUPAC-Name 5-Phenyl-1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%