Learn More
5-Phenyl-1-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388595
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388595 1 g 1 Gramm
11398595 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388595
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12070.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10521-91-2
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00002979
InChI-Schlüssel DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
IUPAC-Name 5-Phenylpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1-pentanol
Dichte 0.975
Siedepunkt 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
Beilstein 1935233
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 97%