Learn More
5-Phenyl-1-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398595 5 g 5 Gramm
11388595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12070.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10521-91-2
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00002979
InChI-Schlüssel DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
IUPAC-Name 5-Phenylpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1-pentanol
Dichte 0.975
Siedepunkt 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 5 g
Beilstein 1935233
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 97%