Learn More
5-Phenyl-1-H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495297 250 mg 250 Milligramm
15475297 1 g 1 Gramm
15485297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32560.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5504-65-4 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5504-65-4
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD06798067,MFCD03834501
InChI-Schlüssel LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138562
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%