Learn More
5-Phenyl-2-Furaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10159769 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10159769
Marke: Thermo Scientific Acros 437310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13803-39-9 | C11H8O2 | 172.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13803-39-9
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
InChI-Schlüssel BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde
PubChem CID 2769420
IUPAC-Name 5-Phenylfuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-2-furaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 104°C to 108°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Phenyl-2-furaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.