Learn More
5-Phenyl-2-Furoylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315409 1 g 1 Gramm
11325409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50403.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57489-93-7 | Molecular Formula: C11H7ClO2 | Molecular Weight: 206.625 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57489-93-7
Summenformel C11H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.625
MDL-Nummer MFCD02258033
InChI-Schlüssel YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
PubChem CID 2772079
IUPAC-Name 5-Phenylfuran-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 206.63