Learn More
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione, TRC
Artikelnummer. 30415189
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415189 1 g 1 Gramm
30409634 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3358001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5841-63-4
Summenformel C9 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Synonym 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303
IUPAC-Name 5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12)
Formelmasse 177.0426