Learn More
5-Phenylpyridin-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3607868
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275954 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10547874 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10275954
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55004CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 780800-85-3
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD10700050
InChI-Schlüssel IMMPVOLAPKOFFB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26343603
IUPAC-Name 5-Phenylpyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-phenyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-phenyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-phenyl
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%