Learn More
5-Phenylthiophen-2-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10412064 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10089171 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10262822 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412064 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10501DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19163-24-7
Summenformel C11H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.243
InChI-Schlüssel QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 736494
IUPAC-Name 5-Phenylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 95%