Learn More
5-Phthalimidolevulinic Acid, TRC
Artikelnummer. 30421012
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421012 250 mg
30411457 2.5 g
30412131 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP339015250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92632-81-0
Summenformel C13H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
Synonym 1,3-Dihydro-gamma,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-pentanoic Acid, 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoic Acid
IUPAC-Name 5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-4-oxopentanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phthalimidolevulinic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO5/c15-8(5-6-11(16)17)7-14-12(18)9-3-1-2-4-10(9)13(14)19/h1-4H,5-7H2,(H,16,17)
Formelmasse 261.0637