Learn More
5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10586050 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10586050 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00307DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-46-7
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H12N4S
Menge 1 g
Synonym 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl
InChI-Schlüssel ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N
IUPAC-Name 5-Piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 184.261
PubChem CID 1500010
Formelmasse 184.26
Reinheit (%) 97%