Learn More
5-Pregnen-3b,20a-diol-17,20,21,21,21-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3 beta,20 S)-Pregn-5-ene-3,20-diol-17,20,21,21,21-D5 |
| Summenformel | C21 D5 H29 O2 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 20 A-Dihydro Pregnenolone-d5, 5-Pregnen-3β,20α-diol-17,20,21,21,21-d5, Pregn-5-ene-3β,20α-diol-17,20,21,21,21-d5, Pregnenediol-d5, (3β,20 S)-Pregn-5-ene-3,20-diol-17,20,21,21,21-D5, 20α-Dihydropregnenolone-17,20,21,21,21-d5, 3β,20α-Dihydroxypregn-5-ene-17,20,21,21,21-d5, delta;5-Pregnene-3β,20α-diol-17,20,21,21,21-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,13,15-19,22-23 H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,13 D,17 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC-Name | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-deuterio-10,13-dimethyl-17-[(1 S)-1,2,2,2-tetradeuterio-1-hydroxyethyl]-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.5243 |
| Formelmasse | 323.2873 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |