Learn More
5-Pyrid-3-ylthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10728455 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215474 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 278803-20-6
Summenformel C10H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.231
MDL-Nummer MFCD06496471
InChI-Schlüssel HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
IUPAC-Name 5-Pyridin-3-ylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 97%