Learn More
(5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081714 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10152834 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081714 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 138194-04-4
Summenformel C10H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
MDL-Nummer MFCD09879963
InChI-Schlüssel GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
IUPAC-Name (5-Pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 95%