Learn More
5-Pyrid-4-ylthiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10505934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10450554 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67004CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 129770-69-0
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
MDL-Nummer MFCD06802777
InChI-Schlüssel SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
IUPAC-Name 5-Pyridin-4-ylthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%