Learn More
5-Pyrid-4-ylthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662515 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10612855 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662515 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67001CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 216867-32-2
Summenformel C10H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.23
MDL-Nummer MFCD07376007
InChI-Schlüssel OJOWGMLSJKRJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 4-2-carboxythien-5-yl pyridine, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-pyridinyl, 5-4-pyridyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-pyridin-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridinyl
PubChem CID 21928576
IUPAC-Name 5-(pyridin-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 97%