Learn More
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10552832 1 g 1 Gramm
10522672 250 mg -
10069823 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552832 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 132706-12-8
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
InChI-Schlüssel VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
PubChem CID 605127
IUPAC-Name 5-Pyridin-2-ylthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%