Learn More
5-Pyridin-4-yl-1H-indazole, TRC
Artikelnummer. 30425924
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425924 50 mg -
30413467 5 mg 5 Milligramm
30419512 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99759850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885272-55-9
Summenformel C12H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
IUPAC-Name 5-pyridin-4-yl-2H-indazole
SMILES c1cc(ccn1)c2ccc3n[nH]cc3c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyridin-4-yl-1H-indazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N3/c1-2-12-11(8-14-15-12)7-10(1)9-3-5-13-6-4-9/h1-8H,(H,14,15)
Formelmasse 195.0796