Learn More
5-Pyrimidylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30421969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421969 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99728525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidylboronic Acid
CAS 109299-78-7
Summenformel C4H5BN2O2
Menge 25 g
Synonym B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H
SMILES OB(O)c1cncnc1
IUPAC-Name 5-Pyrimidinylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 123.91
Formelmasse 124.0444