Learn More
5-(S-Methyl) Albendazol, TRC
Artikelnummer. 18083740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083740 25 mg 25 Milligramm
18082330 10 mg 10 Milligramm
18023340 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27195025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80983-45-5
Summenformel C10 H11 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 237.28
Synonym Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
IUPAC-Name Methyl N-(5-Methylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(S-Methyl) Albendazole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formelmasse 237.0572