Learn More
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17933996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933996 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933996 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0051.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Sulfosalicylsäuredihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 254.21
Menge 25 mg
Formelmasse 254,0096 g/mol