Learn More
5-tert-Butyl-2-methylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459526 0.5 g 0.50 Gramm
11449526 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19258.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38422-62-7
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00221068
InChI-Schlüssel NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
PubChem CID 2742176
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-Methylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 0.5 g
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%