missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-tert-Butyl-2-methylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7024496
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459526 0.5 g 0.50 Gramm
11449526 2.5 g 2.50 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11459526

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19258.02

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182.219 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38422-62-7
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00221068
InChI-Schlüssel NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
PubChem CID 2742176
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-Methylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 0.5 g
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.