Learn More
5-(tert-Butyl)-3-(Chloromethyl)-1,2,4-Oxadiazol, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602653 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10099521 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10173184 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602653 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW00330CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-41-1
Summenformel C7H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.628
InChI-Schlüssel AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
IUPAC-Name 5-tert-Butyl-3-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 95%