Learn More
5-Thianonan, TRC
Artikelnummer. 30423441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423441 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23553350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutylsulfide
CAS 544-40-1
Summenformel C8 H18 S
Menge 50 mg
Synonym Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide
InChI-Formel InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCSCCCC
IUPAC-Name 1-Butylsulfanylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
Formelmasse 146.1129