Learn More
5-Thiazolcarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15224368 5 g 5 Gramm
15214368 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224368 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454540050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14527-41-4 | C4H3NO2S | 129.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14527-41-4
Summenformel C4H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 129.13
MDL-Nummer MFCD03428539
InChI-Schlüssel YZVFSQQHQPPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, thiazole-5-carboxylicacid, pubchem14533, acmc-209cuh, 5-thiazole carboxylic acid, thiazole 5-carboxylic acid, ksc177g9t
PubChem CID 84494
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Thiazolecarboxylic acid
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 129.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.