Learn More
5-(Thien-2-yl)-thiophen-2-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10447052 250 mg 250 Milligramm
10203472 1 g 1 Gramm
10377634 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02204CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16278-99-2
Summenformel C9H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 191.266
InChI-Schlüssel ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-ylthiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%