Learn More
5-Thio-D-Glucose, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405819 25 mg 25 Milligramm
15485809 5 mg 5 Milligramm
15495809 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63621.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    124.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 28.35 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20408-97-3 | Molecular Formula: C6H12O5S | Molecular Weight: 196.217 g/mol
5-Thio-D-glucose is used as an inhibitor of the cellular transport of D-glucose and D-glucose mediated insulin release, it is also an Inhibitor of spermatogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Thio-D-Glucose wird als Inhibitor des zellulären Transports von D-Glucose und D-Glucose vermittelten Insulinfreisetzung verwendet; es ist auch ein Inhibitor der Spermatogenese. Es wird zudem zur Kontrolle/Reduzierung der Glykolysegeschwindigkeit in vivo verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20408-97-3
Summenformel C6H12O5S
Molekulargewicht (g/mol) 196.217
MDL-Nummer MFCD00006663
InChI-Schlüssel IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
Synonym 5-thio-d-glucose, d-glucose, 5-thio, alpha-d-glucothiopyranose, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal, unii-3prv1384uo, 5-thio-alpha-d-glucopyranose, glucose, 5-thio-, d, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
PubChem CID 88527
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-Tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Thio-D-glucose
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 1865193
Merck Index 14,9334
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 196.22
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver