Learn More
5-(Thiophen-2-yl)isoxazol-3-Carboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30422606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422606 500 mg -
30411222 1 g -
30411894 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT266791500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763109-71-3
Summenformel C8H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 195.19
Synonym 5-(2-Thienyl)-3-isoxazolecarboxylic Acid
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1cc(on1)c2cccs2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO3S/c10-8(11)5-4-6(12-9-5)7-2-1-3-13-7/h1-4H,(H,10,11)
Formelmasse 194.999