Learn More
5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10486082 250 mg 250 Milligramm
10292592 1 g 1 Gramm
10112934 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10486082 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09272CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-84-6
Summenformel C10H6F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.16
MDL-Nummer MFCD00276997
InChI-Schlüssel DJJJSHFPEISHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy indole-2-carboxylic acid, maybridge1_004876, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2777290
IUPAC-Name 5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC(OC(F)(F)F)=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 245.16
Reinheit (%) 97%