Learn More
5-(Trifluormethoxy)isatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-(Trifluormethoxy)isatin wird als Reaktionsmittel zur Vorbereitung von Oxindol-Derivaten als TAK1-Kinase-Inhibitor und von Isatin-Thiosemicarbazonen über Kondensation mit Thiosemicarbazonen als Herpes-Simplex-Virus (HSV)-Inhibitor verwendet. Dient auch als Reaktionsmittel für die Synthese von 3-substituierten 2-indolinonen RET-Kinase-Inhibitoren und für die Vorbereitung von Indolon-Acetamiden als krampflösendes Mittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Trifluoromethoxy)isatin |
| Schmelzpunkt | 170°C to 172°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 231.13 |
| Reinheit (%) | 98% |