Learn More
5-(Trifluormethoxy)isatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467176 5 g 5 Gramm
11457176 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25494.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.56 €
    111.65 € / 5 Gramm
    Sparen 18.91 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Trifluormethoxy)isatin wird als Reaktionsmittel zur Vorbereitung von Oxindol-Derivaten als TAK1-Kinase-Inhibitor und von Isatin-Thiosemicarbazonen über Kondensation mit Thiosemicarbazonen als Herpes-Simplex-Virus (HSV)-Inhibitor verwendet. Dient auch als Reaktionsmittel für die Synthese von 3-substituierten 2-indolinonen RET-Kinase-Inhibitoren und für die Vorbereitung von Indolon-Acetamiden als krampflösendes Mittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169037-23-4
Summenformel C9H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.13
MDL-Nummer MFCD00192524
InChI-Schlüssel XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
IUPAC-Name 5-(Trifluormethoxy)-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 231.13
Reinheit (%) 98%