Learn More
5-Trifluormethyl-2-thio-pyridon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone |
| CAS | 76041-72-0 |
| Summenformel | C6 H4 F3 N S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(S)nc1 |
| IUPAC-Name | 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.16 |
| Formelmasse | 179.0017 |