Learn More
5-(Trifluormethyl)dibenzothiophenium-1,1,1-trifluormethansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 129946-88-9 |
| Summenformel | C14H8F6O3S2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | Trifluormethansulfonat;5-(trifluoromethyl)dibenzothiophen-5-ium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 402.33 |
| Formelmasse | 401.9819 |