Learn More
5-(Trifluormethyl)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482140 500 mg 500 Milligramm
11472140 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28782.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100846-24-0 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
In 3-Naphthylindole construction by rhodium (II)-catalyzed regioselective direct arylation of indoles with 1-diazonaphthalen-2-(1H)-ones treatment of 5-(trifluoromethyl)indole(1k) or 6-(trifluoromethyl)indole (1l) with 2a afforded the desired products 3k (86%)and 3l (86%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In 3-Naphthylindolkonstruktion durch Rhodium(II)-katalysierte regioselektive direkte Arylierung von Indolen mit 1-Diazonaphthalen-2-(1H)-one-Behandlung von 5-(Trifluormethyl)indol(1k) oder 6-(Trifluormethyl)indol(1l) mit 2den gewünschten Produkten 3k (86 %) und 3l (86 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100846-24-0
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.149
MDL-Nummer MFCD03095341
InChI-Schlüssel LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl indole, 5-trifluoromethyl-1h-indole, 5-trifluoromethylindole, 1h-indole, 5-trifluoromethyl, zlchem 948, pubchem1712, acmc-1box4, 5-trifluoromethyl-indole
PubChem CID 2763075
IUPAC-Name 5-(Trifluoromethyl)-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)indole
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 500 mg
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 98%