Learn More
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414517 1 g 1 Gramm
15407925 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31858.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31224-82-5
Summenformel C7H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.11
MDL-Nummer MFCD07375388
InChI-Schlüssel JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
PubChem CID 14422792
IUPAC-Name 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 175.11
Reinheit (%) 95%