Learn More
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Carboxaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10607390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10607390 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10607390 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
CAS 31224-82-5
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4F3NO
Menge 1 g
Synonym 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
IUPAC-Name 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.11
PubChem CID 14422792
Formelmasse 175.11
Reinheit (%) 95%