Learn More
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402369
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402369 1 g 1 Gramm
15412369 5 g 5 Gramm
15469266 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64937.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure ist ein Zwischenprodukt, das bei der Synthese von β-Secretase (BACE)-Hemmern verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80194-69-0
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.109
MDL-Nummer MFCD04113632
InChI-Schlüssel NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
PubChem CID 10910349
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylicacid