Learn More
5-Undecanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326756
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11326756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04019.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37493-70-2
Summenformel C11H24O
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
MDL-Nummer MFCD00046719
InChI-Schlüssel PCFOZHPCKQPZCN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 5-undecanol, undecanol-5, 5-undecanol, s, acmc-20mbit, acmc-1ct1g
PubChem CID 98676
IUPAC-Name undecan-5-ol
SMILES CCCCCCC(O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Undecanol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 139°C to 140°C (17 mmHg)
Brechungsindex 1.4362
Menge 1 g
Beilstein 1698382
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 98%