Learn More
5-Vinyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438560
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438560 0.25 g 0.25 Gramm
11428560 1 g 1 Gramm
11448560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044379.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37107-81-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37107-81-6
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00913267
InChI-Schlüssel ZRYZBEQILKESAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-vinyluracil, 5-ethenyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethenyluracil, 5-vinyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 5-vinylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-ethenyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethenylpyrimidine-2,4-diol, acmc-1aif7, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-ethenyl
PubChem CID 99305
IUPAC-Name 5-Ethenyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Vinyluracil
Menge 0.25 g
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver