Learn More
5-Vinyluracil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Vinyluracil |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h2-3H,1H2,(H2,7,8,9,10) |
| Formelmasse | 138.0429 |