Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen
Artikelnummer. 17864601 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Bed Length:
50 cm
200 cm
Bed Width:
1 mm
315 µm
Flussrate:
0,1 bis 1,5 µl/min
0,1 bis 1 µl/min
1 bis 15 µl/min
Pillar Length:
18 µm
28 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bed Length Bed Width Flussrate Pillar Length unitSize
17864601 50 cm 315 µm 0,1 bis 1,5 µl/min 18 µm 1 Stück
17742219 50 cm 1 mm 1 bis 15 µl/min 28 µm -
17874601 200 cm 315 µm 0,1 bis 1 µl/min 18 µm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17864601
Marke: Thermo Scientific™ COLnano050G1B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteom-, Metabolom- und Lipidom-Proben mit Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteom-, Metabolom- und Lipidom-Proben mit Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen. Diese speziellen Säulen bieten die äußerst hohe Auflösung, die benötigt wird, um die maximale Menge an Informationen aus hochkomplexen Proben mit Low-Flow-Chromatographie zu extrahieren.
Probenabdeckung – µPACᵀᴹ HPLC-Säulen bieten eine umfassende Abdeckung, die sich ideal für Proteomik, Metabolomik und Lipidomik eignet. Bei Verwendung für die Single-Shot-Proteomanalyse können fast 10.000 Identifizierungen erzielt werden.
Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule – Jede Säule wird mit derselben Lithographiemaske hergestellt, wodurch die Konsistenz und Leistung von Säule zu Säule gewährleistet wird.
Flexibilität bei der Durchflussrate – µDie PACᵀᴹ HPLC-Säulen können mit einem moderaten LC-Pumpendruck von bis zu 350 bar über einer breiten Palette von Flussraten (100 – 1.000 nl/min) betrieben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,1 bis 1,5 µl/min
Max. Druck 350 bar (5076 psi)
pH 1,5 bis 7
Porengröße 100 bis 200 Å
Porosität 59%
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase C18.
Verpackungsmaterial Silikon-Chip
Säulentyp Mikro-Säulenarray
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Bed Length 50 cm
Bed Width 315 µm
Interpillar Distance 2,5 µm
Pillar Diameter 5 µm
Pillar Length 18 µm