Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17814222
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17814222 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück
17884402 22 G Stumpf Zementiert 1 Stück
17854222 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17814352 22s G Stumpf Zementiert 1 Stück
17894222 22s G Konus Zementiert 1 Stück
17824222 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17814232 22s G Stumpf Abnehmbar 1 Stück
17844402 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17864342 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17844342 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17814222
Marke: Hamilton™ CAL80930
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,041 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1705 LT Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Spitze