Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17814232
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17814232
Marke: Hamilton™ CAL80985
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,041 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1705 Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Abnehmbar