Learn More
Hamilton™ 50 μL 700 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
3
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 50 μL.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | 22s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,041 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.03 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50 °F |
| Mehr anzeigen |