Learn More
Hamilton™ 50 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. p-200000254
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock-Stecker
Probensperre
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17804332 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17804402 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock-Stecker 1 Stück
17874392 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17804332
Marke: Hamilton™ CAL80008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 50 mL.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,28 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Innendurchmesser (metrisch) 32.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 36.9 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1050 SL Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 50 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Probensperre