Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Artikelnummer. 17013877
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17013877
Marke: Labcon™ 31728700009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made from a unique ultra clear medical grade resin and engineered with thick, durable walls for high speed centrifugation. Tubes with flat caps can be cleaned and reused.
  • Available with attached flat screw caps that include integral molded elastomeric seal, or plug style cap
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Graduations in increments of 0.5 mL from 2 to 15 mL
  • Patented anti-smear writing surface
  • 3 colour printed graduations and reverse reading scale
  • Max freeze line
  • 17 mm width, 118 mm height without caps
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 17,000 xg
  • Freezable to -80°C
  • Tubes with flat caps can be cleaned and reused
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Reusable
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifugation, shaking, storage
Enthält Tubes only
Anzahl pro Packung 500/Pk.
Verpackung 500 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
Sterilität Unsteril
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 115 mm
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Not Included
Closure Included No
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 20,000 x g